Få mere at vide
Bilobalid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bilobalide |
| CAS | 33570-04-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H18 O8 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, [5aR-(3aS*,5aα,8β,8aS*,9α,10aα)]-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9α-tert-butyl-10,10aβ-dihydro-8α,9-dihydroxy-, (-)- (8CI), (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-9-(1,1-Dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-4H,5aH,9H-furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, (-)-Bilobalide, Bilobalid, Bilobalide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)[C@]134 |
| IUPAC navn | (1S,4R,7R,8S,9R,11S)-9-tert-butyl-7,9-dihydroxy-3,5,12-trioxatetracyklo[6.6.0.01,11.04,8]tetradecane-2,6,13-trion |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.3 |
| Show More |