Få mere at vide
Emma Safety Footwear Billy XD sikkerhedssko
Artikelnummer. 15958971
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15958971
Brand: Emma Safety Footwear MM73186842
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsstøvle til alle formål afviser syre og olie, ligesom en paraply afviser vand. Stærk, ankelstøttende overdel sidder tæt og behageligt på foden.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Design Billy XD
Materiale Læder
Størrelse 42