Få mere at vide
Emma Safety Footwear Billy sikkerhedssko
Artikelnummer. 15968951
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15968951
Brand: Emma Safety Footwear MM73084844
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsstøvle til alle formål afviser syre og olie, ligesom en paraply afviser vand. Stærk, ankelstøttende overdel sidder tæt og behageligt på foden.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Billy
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 44
Tå materiale Stål