Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bilirubin, 98+%
Artikelnummer. 10559823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10559823 5 g Glasflaske 5g
10237000 500 mg Glasflaske 500mg
10513781 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10559823 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 230220050
Request Bulk or Custom Format
Bilirubin, CAS # 635-65-4, er en tetrapyrrolisk forbindelse, der findes i galde og er et produkt af hemekatabolisme. | CAS: 635-65-4 | C33H36N4O6 | 584,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Bilirubin er et nedbrydningsprodukt af hæm efter aktiviteten af hæmoxidase. Bilirubin produceres i retikuloendotelsystemet og konjugeres i leveren. Det fremstår som et orange-gult pigment, der udskilles i galden
  • Høje niveauer af ukonjugeret bilirubin kan resultere i gulsot, en tilstand med gulfarvning af hud og øjne. Dette kan være giftigt og kan være et tegn på alvorlig leversygdom
  • Bilirubin har vist sig at have funktioner, herunder cellesignalering, metabolismemodulering og immunregulering
  • Det har beskyttende antioxidantaktivitet på moderate niveauer
Anvendelse
  • Bilirubin er meget udbredt i undersøgelser af leverfunktion og sygdom, såsom hepatitis eller cirrhose
  • Som en antioxidant er bilirubin blevet undersøgt som beskyttelse mod H2O2-medieret celledød
  • Det kan bruges som en scavenger af reaktive oxygenarter (ROS) eller som en hæmmer af NADPH-oxidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-65-4
Molekylær formel C33H36N4O6
Molekylvægt (g/mol) 584.67
MDL nummer MFCD00005499
InChI nøgle BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonym bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
IUPAC navn 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol- 2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propansyre syre
SMIL CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bilirubin
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun-rød til orange
Tab ved tørring 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1222
Formel vægt 584.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver