Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bilirubin, 98+%
Artikelnummer. 10513781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513781 1 g Glasflaske 1g
10237000 500 mg Glasflaske 500mg
10559823 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513781 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 230220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.17 DKK
    1323.65 DKK / 1g
    Spare 146.52 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bilirubin, CAS # 635-65-4, er en tetrapyrrolisk forbindelse, der findes i galde og er et produkt af hemekatabolisme. | CAS: 635-65-4 | C33H36N4O6 | 584,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Bilirubin er et nedbrydningsprodukt af hæm efter aktiviteten af hæmoxidase. Bilirubin produceres i retikuloendotelsystemet og konjugeres i leveren. Det fremstår som et orange-gult pigment, der udskilles i galden
  • Høje niveauer af ukonjugeret bilirubin kan resultere i gulsot, en tilstand med gulfarvning af hud og øjne. Dette kan være giftigt og kan være et tegn på alvorlig leversygdom
  • Bilirubin har vist sig at have funktioner, herunder cellesignalering, metabolismemodulering og immunregulering
  • Det har beskyttende antioxidantaktivitet på moderate niveauer
Anvendelse
  • Bilirubin er meget udbredt i undersøgelser af leverfunktion og sygdom, såsom hepatitis eller cirrhose
  • Som en antioxidant er bilirubin blevet undersøgt som beskyttelse mod H2O2-medieret celledød
  • Det kan bruges som en scavenger af reaktive oxygenarter (ROS) eller som en hæmmer af NADPH-oxidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-65-4
Molekylær formel C33H36N4O6
Molekylvægt (g/mol) 584.67
MDL nummer MFCD00005499
InChI nøgle BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonym bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
IUPAC navn 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol- 2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propansyre syre
SMIL CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bilirubin
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun-rød til orange
Tab ved tørring 1,8% maks. (60 °C, 2 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 1222
Formel vægt 584.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.