Generel beskrivelse
- Bilirubin er et nedbrydningsprodukt af hæm efter aktiviteten af hæmoxidase. Bilirubin produceres i retikuloendotelsystemet og konjugeres i leveren. Det fremstår som et orange-gult pigment, der udskilles i galden
- Høje niveauer af ukonjugeret bilirubin kan resultere i gulsot, en tilstand med gulfarvning af hud og øjne. Dette kan være giftigt og kan være et tegn på alvorlig leversygdom
- Bilirubin har vist sig at have funktioner, herunder cellesignalering, metabolismemodulering og immunregulering
- Det har beskyttende antioxidantaktivitet på moderate niveauer
Anvendelse
- Bilirubin er meget udbredt i undersøgelser af leverfunktion og sygdom, såsom hepatitis eller cirrhose
- Som en antioxidant er bilirubin blevet undersøgt som beskyttelse mod H2O2-medieret celledød
- Det kan bruges som en scavenger af reaktive oxygenarter (ROS) eller som en hæmmer af NADPH-oxidase
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bilirubin |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Brun-rød til orange |
| Tab ved tørring | 1,8% maks. (60 °C, 2 timer) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 mg |
| Merck Index | 15, 1222 |
| Vis mere |