Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bile Esculin Azide Agar
Artikelnummer. 10382223
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Bile Esculin Azide Agar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Format Medietype unitSize
10382223 10/Pk. 90 mm monoplade Bile Esculin Azide Agar Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10382223 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5062A
Isoler, opregn og identificer formodentlig gruppe D streptokokker og enterokokker med et medium, der anvender galdesalte til at forbedre selektiviteten.
Isoler, opregn og formodentlig identificer gruppe D streptokokker og enterokokker vha. Thermo Scientific™ Bile Esculin Azide Agar, et mikrobiologisk medie, der indeholder en stor del af oksegalde.
Oksegalde, der er til stede i medierne, hæmmer væksten af gram-positive bakterier undtagen enterokokker, mens natriumazid undertrykker de gram-negative bakterier. Gruppe D streptokokker og enterokokker er i stand til at hydrolysere aesculin til aesculetin og glucose, og bindingen af aesculetin og ferriammoniumcitrat forårsager den brun-sorte til sorte halo omkring kolonierne.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Honninggul, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Bile Esculin Azide Agar
Produkttype Agar
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.