Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Galde kvæg, pulver
Artikelnummer. 15507529 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15507529 25 g 25g
15517529 100 g 100g
15527529 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15507529 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 460330250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8008-63-7 | C24H40O5 | 408.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8008-63-7
Molekylær formel C24H40O5
Molekylvægt (g/mol) 408.58
InChI nøgle BHQCQFFYRZLCQQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 4-{4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentansyre
SMIL CC(CCC(O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bile bovine
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.