missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bilastine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bilastine N-Oxide |
| CAS | 2069238-47-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28H37N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(4-(2-Carboxypropan-2-yl)phenethyl)-4-(1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidine 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37N3O4/c1-4-35-20-16-30-25-8-6-5-7-24(25)29-26(30)22-14-18-31(34,19-15-22)17-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33) |
| SMIL | CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CC[N+]([O-])(CCc4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)O)CC3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)benzimidazol-2-yl]-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.61 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?