Få mere at vide
Bilastine, Mikromol™
Artikelnummer. 17967984
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17967984 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17967984 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3614.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bilastine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bilastine
CAS 202189-78-4
Analyt- eller komponentnavne Bilastine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H37 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid, Bilastine
InChI formel InChI=1S/C28H37N3O3/c1-4-34-20-19-31-25-8-6-5-7-24(25)29-26(31)22-14-17-30(18-15-22)16-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33)
SMIL CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CCN(CCc4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)O)CC3
IUPAC navn 2-[4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)benzimidazol-2-yl]piperidin-1-yl]ethyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 463.61
Mængde 250 mg
Formel vægt 463.2835 g/mol