Få mere at vide
Bilastine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496466
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496466 100 mg -
16416078 10 mg -
16402217 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496466 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14447
MedChemExpress Bilastine is a selective histamine H1 receptor antagonist used for treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.
Bilastine is a selective histamine H1 receptor antagonist used for treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bilastine
CAS 202189-78-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37N3O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (21.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(C)(C1=CC=C(CCN2CCC(C3=NC4=CC=CC=C4N3CCOCC)CC2)C=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 463.61
Formel vægt 463.61
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation