Få mere at vide
Bikinin, MedChemExpress
Beskrivelse
Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bikinin |
| CAS | 188011-69-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H9BrN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Abrasin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (153.80 mM) |
| SMIL | O=C(O)CCC(NC1=NC=C(Br)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.08 |
| Vis mere |