Få mere at vide
Biguanid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30240727
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30240727 1 g -
30240610 2.5 g 2.5g
30240826 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB0165561G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4761-93-7
Molekylær formel C2H7N5 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 137.57
Synonym Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
IUPAC navn 1-(diaminomethyliden)guanidin; hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=NC(=N)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biguanide Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Formel vægt 137.0468