Få mere at vide
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter tilbehør
Artikelnummer. 31941693
Skift visning
Produkttype:
Allergenco-D kassetteholdende armatur
Autoklaverbar rengøringshætte
Bandpassfilter, 525/35
Chip adapter
Dysespids
Dysespids, 120 μm
Dysespids, 150 μm
Dysespids, 70 μm
Filter
Fluidics Cap
Fuld Decon NADCC-kit
Kromosomoptisk filterkit
Røradapter
Udgangsrøradapter, 1,5 ml
Udgangsrøradapter, 15 ml
Udgangsrøradapter, 5 ml
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
31941693 Kromosomoptisk filterkit
18094110 Autoklaverbar rengøringshætte
18014110 Fluidics Cap
17932051 Filter
18895490 Bandpassfilter, 525/35
18054110 Chip adapter
17414963 Dysespids, 70 μm
17424963 Dysespids
18851362 Dysespids, 120 μm
18841362 Dysespids, 150 μm
18064050 Udgangsrøradapter, 1,5 ml
18074110 Udgangsrøradapter, 5 ml
18074050 Udgangsrøradapter, 15 ml
17464973 Røradapter
31722901 Fuld Decon NADCC-kit
31759049 Allergenco-D kassetteholdende armatur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 31941693 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PL00365
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bigfoot Cell Sorter har et væld af cellesorteringstilbehør, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af anvendelser.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter leverer kraft, ydeevne og fleksibilitet for at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at strømline cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteren et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke funktioner, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af applikationer.
Bigfoot Spectral Cell Sorter tilbyder en komplet række tilbehørsprodukter til kontinuerlig udvidelse af instrumentet, herunder udskiftelige dysespidser, temperaturkontrollerede prøveind- og sorteringsadaptere samt flasker og låg til væske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bigfoot™ Spektralcellesorterer
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Mængde Hver
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Inkluderer Optisk filteropbevaring, etiketter, opbevaringsboks og 3 tomme filterholdere
Produkttype Kromosomoptisk filterkit
Produktlinje Bigfoot
Må kun benyttes til forskning.