Få mere at vide
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter tilbehør
Artikelnummer. 31722901
Produkttype:
Autoclavable Cleaner Cap
Chip adapter
Dysespids
Filter
Fluidics Cap
Full Decon NADCC Kit
Nozzle Tip, 120 μm
Nozzle Tip, 150 μm
Nozzle Tip, 70 μm
Output Tube Adapter, 1.5 mL
Output Tube Adapter, 15 mL
Output Tube Adapter, 5 mL
Røradapter
Artikelnummer. 31722901
Brand: Invitrogen™ PL00350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bigfoot Cell Sorter er designet til at strømline cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen. Den har et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke muligheder for at muliggøre de mest komplekse multi-parameter sorteringer og til at imødekomme høje gennemstrømningskrav til en bred vifte af applikationer.
De Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter giver kraft, ydeevne og fleksibilitet til at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at strømline cellesorterings-workflowet og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteringsapparatet et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke muligheder for at muliggøre de mest komplekse sorteringer med flere parametre og for at imødekomme krav til høj gennemstrømning til en bred vifte af applikationer.
The Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument, including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bigfoot™ Spectral Cell Sorter
Mængde 1 Ea.
Produkttype Full Decon NADCC Kit
Må kun benyttes til forskning.