Få mere at vide
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter tilbehør
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter giver kraft, ydeevne og fleksibilitet til at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at strømline cellesorterings-workflowet og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteringsapparatet et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke muligheder for at muliggøre de mest komplekse sorteringer med flere parametre og for at imødekomme krav til høj gennemstrømning til en bred vifte af applikationer.
Tekniske data
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Bigfoot™ Spektralcellesortering |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | Hver |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Produkttype | Udgangsrøradapter, 1,5 ml |
| Produktlinje | Bigfoot |
Må kun benyttes til forskning.