Få mere at vide
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter tilbehør
Artikelnummer. 17414963 Shop alle Applied Biosystems produkter
Produkttype:
Allergenco-D Cassette Holding Fixture
Autoklaverbar rengøringshætte
Chip adapter
Dysespids
Dysespids, 120 μm
Dysespids, 150 μm
Dysespids, 70 μm
Filter
Fluidics Cap
Full Decon NADCC Kit
Røradapter
Udgangsrøradapter, 1,5 ml
Udgangsrøradapter, 15 ml
Udgangsrøradapter, 5 ml
Artikelnummer. 17414963
Brand: Invitrogen™ PL00312
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bigfoot Cell Sorter er designet til at strømline cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen. Den har et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke muligheder for at muliggøre de mest komplekse multi-parameter sorteringer og til at imødekomme høje gennemstrømningskrav til en bred vifte af applikationer.
De Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter giver kraft, ydeevne og fleksibilitet til at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at strømline cellesorterings-workflowet og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteringsapparatet et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke muligheder for at muliggøre de mest komplekse sorteringer med flere parametre og for at imødekomme krav til høj gennemstrømning til en bred vifte af applikationer.
De Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter tilbyder en komplet serie af tilbehørsprodukter til kontinuerlig udvidelse af instrumentet, herunder udskiftelige dysespidser, temperaturkontrollerede prøveinput- og sorteringsoutputadaptere og bulkvæskeflasker og -hætter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bigfoot™ Spektralcellesortering
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Mængde Hver
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Produkttype Dysespids, 70 μm
Produktlinje Bigfoot
Må kun benyttes til forskning.