Indeholder
20 ml XTerminator™-opløsning (opbevares ved 4° °C), 90 ml SAM™-opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °°C)
- Eliminer væskeoverførsel – brug en enkelt plade
- Få fuldstændig fjernelse af farveklatter
- Stabiliser prøverne før analyse
- Forbedre din sekventeringsarbejdsgang
- Udfør manuelle eller automatiserede protokoller
- Få hurtige, pålidelige og reproducerbare resultater
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 20 ml XTerminator™-opløsning (opbevares ved 4° °C), 90 ml SAM™-opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C) |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Sekventering af produkter |
| Endelig produkttype | DNA |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Inkluderer | 2 flasker |
| Produktlinje | BigDye XTerminator, BigDye |
| Mængde | 1.000 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Mål | Sekventering af reaktioner |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BigDye XTerminator Purification Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN, diethenylbenzene