Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™-oprensningssæt
Artikelnummer. 15889816 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1.000 forberedelser
100 forberedelser
2.500 forberedelser
40.000 forberedelser
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Artikelnummer. 15889816
Brand: Applied Biosystems™ 4376485
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
800 ml XTerminator™-opløsning (opbevares ved 4° °C), 3.600 ml SAM™-opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °°C)
BigDye XTerminator™-oprensningssæt er en hurtig, enkel oprensningsmetode til DNA-sekventeringsreaktioner, der fjerner ikke-inkorporeret BigDye™ terminatorer og salte.
  • Eliminer væskeoverførsel – brug en enkelt plade
  • Få fuldstændig fjernelse af farveklatter
  • Stabiliser prøverne før analyse
  • Forbedre din sekventeringsarbejdsgang
  • Udfør manuelle eller automatiserede protokoller
  • Få hurtige, pålidelige og reproducerbare resultater
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 800 ml XTerminator™-opløsning (opbevares ved 4°C), 3.600 ml SAM™-opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C)
Format Sæt
Prøvetype Sekventering af produkter
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer 2 flasker
Antal reaktioner 40,000
Produktlinje BigDye XTerminator, BigDye
Produkttype Oprensningssæt
Mængde 40.000 forberedelser
Mål Sekventering af reaktioner
Test tid 40 min.
Startmaterialemængde 10μ l