Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™-oprensningssæt
Artikelnummer. 15879816 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1.000 forberedelser
100 forberedelser
2.500 forberedelser
40.000 forberedelser
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Artikelnummer. 15879816
Brand: Applied Biosystems™ 4376484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
50 ml XTerminator™-opløsning (opbevares ved 4° °C), 225 ml SAM™-opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °°C)
BigDye XTerminator™-oprensningssæt er en hurtig, enkel oprensningsmetode til DNA-sekventeringsreaktioner, der fjerner ikke-inkorporeret BigDye™ terminatorer og salte.
  • Eliminer væskeoverførsel – brug en enkelt plade
  • Få fuldstændig fjernelse af farveklatter
  • Stabiliser prøverne før analyse
  • Forbedre din sekventeringsarbejdsgang
  • Udfør manuelle eller automatiserede protokoller
  • Få hurtige, pålidelige og reproducerbare resultater
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 50 ml XTerminator™-opløsning (opbevares ved 4 ° °C), 225 ml SAM™-opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C)
Format Sæt
Prøvetype Sekventering af produkter
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer 2 flasker
Antal reaktioner 2500
Produktlinje BigDye XTerminator, BigDye
Produkttype Oprensningssæt
Mængde 2.500 forberedelser
Mål Sekventering af reaktioner
Test tid 40 min.
Startmaterialemængde 10μ l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BTL XTERMINATOR SOLUTION 800ML
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN