Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™-oprensningssæt
Artikelnummer. 15741826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 forberedelser
100 forberedelser
2.500 forberedelser
40.000 forberedelser
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15741826 100 forberedelser 2ml
15929202 100 forberedelser Pakke med 100
15899816 1.000 forberedelser Hver
16315312 1.000 forberedelser -
15879816 2.500 forberedelser Hver
15889816 40.000 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15741826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4376486
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
2 ml XTerminator™ Opløsning (opbevares ved °4 C), 9 ml SAM™ Opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C)
BigDye XTerminator™-oprensningssæt er en hurtig, enkel oprensningsmetode til DNA-sekventeringsreaktioner, der fjerner ikke-inkorporeret BigDye™ terminatorer og salte.
  • Eliminer væskeoverførsel – brug en enkelt plade
  • Få fuldstændig fjernelse af farveklatter
  • Stabiliser prøverne før analyse
  • Forbedre din sekventeringsarbejdsgang
  • Udfør manuelle eller automatiserede protokoller
  • Få hurtige, pålidelige og reproducerbare resultater
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 ml XTerminator™ Opløsning (opbevares ved °4 C), 9 ml SAM™ Opløsning (opbevares ved stuetemperatur eller 4 °C)
Format Sæt
Prøvetype Sekventering af produkter
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer 2 flasker
Antal reaktioner 100
Produktlinje BigDye XTerminator, BigDye
Produkttype Oprensningssæt
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Våd is
Mål Sekventering af reaktioner
Test tid 40 min.
Startmaterialemængde 10μ l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BigDye XTerminator Purification Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: benzene, dowex MR-3mixed ion exchange resin