Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1
Shop All Applied Biosystems ProductsDescrizione
Includes
Kit contains 4 tubes of hsp69 standard sequence used for instrument and spectral calibrations
This kit contains four tubes of hsp69 standard sequence used for instrument and spectral calibrations.
Order Info
Kit
Specifica
Specifica
| Content And Storage | This kit contains 4 tubes of hsp69 standard sequence used for instrument and spectral calibrations. This material is used with the 3730, and 3730xl DNA Analyzers. Store kit at -15 to -25°C. |
| Format | Tube |
| For Use With (Equipment) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer |
| For Use With (Application) | Sequencing |
| Product Line | BigDye Terminator, BigDye |
| Product Type | Sequencing Standards |
| Quantity | 1 Kit |
| Shipping Condition | Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?