Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3730/3730 xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1
Artikelnummer. 15819786
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15819786 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15819786 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4336943
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Sættet indeholder 4 rør med hsp69-standardsekvens, der bruges til instrument- og spektralkalibreringer
Dette materiale bruges sammen med 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne.
Dette sæt indeholder fire rør med hsp69-standardsekvens, der bruges til instrument- og spektralkalibreringer.
Ordreinfo
Sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder 4 rør med hsp69-standardsekvens, der bruges til instrument- og spektralkalibreringer. Dette materiale bruges sammen med 3730 og 3730xl DNA-analysatorerne. Opbevar kit ved -15 til -25 °C.
Format Rør
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator
Til brug med (applikation) Sequencing
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttype Sekvenseringsstandarder
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris