Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt
Artikelnummer. 17152979 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
100 reaktioner
24 reaktioner
25.000 reaktioner
5.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17152979 25.000 reaktioner -
15899786 24 reaktioner 24 reaktioner
15781836 100 reaktioner Hver
15809796 1.000 reaktioner Hver
15847581 5.000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17152979 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4337458
The BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt robuste, meget fleksible kemi er ideel til de novo -sekventering, gensekventering og efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC-skabeloner.
The BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt robuste, meget fleksible kemi er ideel til de novo -sekventering, gensekventering og efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC-skabeloner.
  • Forbedr kvaliteten af dine resultater til en lang række sekventeringsopgaver
  • Optimeret til lange aflæsningslængder
  • Bedre egenskaber for farvestoffets mobilitet
  • Forbedret præstation ved læsning gennem GT-rige regioner
  • Få længere aflæsninger af højere kvalitet med mere ensartede tophøjder og optimal signalbalance
  • Øg din produktivitet og reducer omkostningerne
Få mere ensartede tophøjder og forbedret nøjagtighed
Med BigDye™ Terminator v3.1-sæt får du overlegen kemi, der genererer data med ensartede tophøjder og optimeret signalbalance. Dette resulterer i længere reads af højere kvalitet og mere nøjagtige basetildelinger til detektion af heterozygoter og mutationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 x 20 ml rør af BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix
• 4 rør M13 (-21) Primer
• 4 rør pREF-BDT™ Kontrol DNA
• 1 x 233 mL rør med 5X Sequencing Buffer (kan opbevares ved 4 °C)
Opbevar sættet ved -15 °C til -25 °C, og undgå gentagne fryse-tø-cyklusser.
Format Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade
Til brug med (udstyr) SeqStudio™ genetisk analysator, SeqStudio™ Flex Series-genetisk analysator, 3500/3500xL-genetisk analysator, 3730/3730xl-DNA-analysator Termiske cyklere: GeneAmp™ PCR-system 9700 Dual Series, Veriti™ hurtige 96-brønds og 384-brønds termiske cyklere
Til brug med (applikation) Standard sekvensering
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttype Sekvenseringsbuffer
Mængde 25.000 reaktioner
Teknik Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering
Skabelonkompatibilitet BAC DNA, plasmid DNA (≤ 15Kb), PCR-amplikoner, enkeltstrenget DNA