Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt
Artikelnummer. 15809796 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
100 reaktioner
24 reaktioner
25.000 reaktioner
5.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15809796 1.000 reaktioner Hver
15899786 24 reaktioner 24 reaktioner
16375292 24 reaktioner -
15781836 100 reaktioner Hver
15847581 5.000 reaktioner Hver
17152979 25.000 reaktioner -
15819796 25.000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15809796 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4337456
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
The BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt robuste, meget fleksible kemi er ideel til de novo -sekventering, gensekventering og efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC-skabeloner.
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
  • Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
  • Optimized for long read lengths
  • Better dye mobility characteristics
  • Improved performance reading through GT-rich regions
  • Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
  • Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 rør af BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix
• M13 (-21) Primer
• pREF-BDT™ Kontrol DNA
• 1 x 12 mL rør med 5X Sequencing Buffer (kan opbevares ved 4 °C)
Opbevar sættet ved -15 °C til -25 °C og undgå gentagne fryse-tø-cyklusser.
Format Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade
Til brug med (udstyr) SeqStudio™ genetisk analysator, SeqStudio™ Flex Series-genetisk analysator, 3500/3500xL-genetisk analysator, 3730/3730xl-DNA-analysator Termiske cyklere: GeneAmp™ PCR-system 9700 Dual Series, Veriti™ hurtige 96-brønds og 384-brønds termiske cyklere
Til brug med (applikation) Ideel til De Novo Sekventering, gensekvensering og efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC skabeloner
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttype Sekvenseringsbuffer
Mængde 1.000 reaktioner
Teknik Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering
Skabelonkompatibilitet BAC DNA, Lambda DNA, Genomisk DNA (bakteriel), Rolling Circle Amplified Products, Fosmider, PCR Amplicons (50:50 Heterozygotes), Plasmid DNA (≤ 15 Kb), enkeltstrenget DNA