Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt
Artikelnummer. 15781836 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
100 reaktioner
24 reaktioner
25.000 reaktioner
5.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15781836 100 reaktioner Hver
15899786 24 reaktioner 24 reaktioner
16375292 24 reaktioner -
15809796 1.000 reaktioner Hver
15847581 5.000 reaktioner Hver
17152979 25.000 reaktioner -
15819796 25.000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15781836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4337455
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
The BigDye™ Terminator v3.1-cyklussekventeringssæt robuste, meget fleksible kemi er ideel til de novo -sekventering, gensekventering og efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC-skabeloner.
BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robuste, meget fleksible kemi er ideel til de novo sekventering, omsekventering og finish med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC skabeloner.
  • Forbedr kvaliteten af dine resultater til en lang række sekventeringsopgaver
  • Optimeret til lange aflæsningslængder
  • Bedre egenskaber for farvestoffets mobilitet
  • Forbedret præstation ved læsning gennem GT-rige regioner
  • Få længere aflæsninger af højere kvalitet med mere ensartede tophøjder og optimal signalbalance
  • Øg din produktivitet og reducer omkostningerne
Få mere ensartede tophøjder og forbedret nøjagtighed
Med BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry genererer du data med ensartede tophøjder og optimeret signalbalance. Dette resulterer i længere, højere kvalitetslæsninger og mere præcise base-tildelinger til detektering af heterozygoter og mutationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 1 x 800 μl rør Terminator BigDye™ v3.1 Ready Reaction Mix
• 1 rør M13 (-21) Primer
• 1 tube pREF-BDT™ Control DNA
• 2 x 1 ml rør 5X sekventeringsbuffer (kan opbevares ved 4 °C)
Opbevar kit ved -15 °C til -25 °C, og undgå gentagne fryse-tø-cyklusser.
Format Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade
Til brug med (udstyr) SeqStudio™ genetisk analysator, SeqStudio™ Flex Series-genetisk analysator, 3500/3500xL-genetisk analysator, 3730/3730xl-DNA-analysator Termiske cyklere: GeneAmp™ PCR-system 9700 Dual Series, Veriti™ hurtige 96-brønds og 384-brønds termiske cyklere
Til brug med (applikation) AT-rig sekvensering (>65 %), sammenlignende sekventering (kimlinjemutationer – 50:50), GC-rig sekventering (>65 %), detektion af blandede baser, long-read-sekventering, resekventering, de novo-sekventering – high throughput (cDNA), GT-rig eller vanskelig skabelon-sekventering
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttype Sekvenseringsbuffer
Mængde 100 reaktioner
Teknik Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering
Skabelonkompatibilitet BAC DNA, Lambda DNA, genomisk DNA (bakteriel), enkeltstrenget DNA, Rolling Circle Amplified Products, Fosmider, PCR Amplicons (50:50 Heterozygotes), Plasmid DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.