Få mere at vide
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v3.1, til 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15906065 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
15906065 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15906065 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4336974
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Dette sæt indeholder to standardrør, der bruges til at generere et spektrum, der kræves ved analyse BigDye Terminator v3.1 mærkede DNA-fragmenter på 31xx, 3500, SeqStudio , og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer. Hvert rør indeholder en blanding af fire forskellige farver af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter suspenderet i 1X TE-buffer.
Dette sæt indeholder to standardrør, der bruges til at generere et spektrum, der kræves ved analyse BigDye Terminator v3.1 mærkede DNA-fragmenter på 31xx, 3500, SeqStudio , og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer.
Dette sæt indeholder to standardrør, der bruges til at generere et spektrum, der kræves ved analyse BigDye Terminator v3.1 mærkede DNA-fragmenter på 31xx, 3500, SeqStudio , og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer. Hvert rør indeholder en blanding af fire forskellige farver af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter suspenderet i 1X TE-buffer.
Ordreinfo
1 sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Format Sæt
Til brug med (udstyr) 31xx Series genetiske analysatorer, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof ROX, TAMRA™ , Rhodamine 110, Rhodamine 6G
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttype Matrix Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Våd is