Få mere at vide
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v3.1, til 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Dette sæt indeholder to standardrør, der bruges til at generere et spektrum, der kræves ved analyse BigDye Terminator v3.1 mærkede DNA-fragmenter på 31xx, 3500, SeqStudio , og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer. Hvert rør indeholder en blanding af fire forskellige farver af fluorescerende farvestof-mærkede DNA-fragmenter suspenderet i 1X TE-buffer.
This kit contains two tubes of standard used to generate a spectrum required when analyzing BigDye Terminator v3.1 labeled DNA fragments on 31xx, 3500, SeqStudio, and SeqStudio Flex series genetic analyzers. Each tube contains a blend of four different colors of fluorescent dye-labeled DNA fragments suspended in 1X TE buffer.
Ordreinfo
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C beskyttet mod lys. Må ikke fryses. |
| Format | Sæt |
| Til brug med (udstyr) | 31xx Series genetiske analysatorer, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Etiket eller farvestof | ROX, TAMRA™ , Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Produktlinje | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttype | Matrix Standard |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Våd is |