Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1& v3.1 5X sekventeringsbuffer
Artikelnummer. 15768289 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
28 ml
233 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
28ml
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15768289 1 ml Hver
15929182 1 ml 1ml
15791816 28 ml Hver
15939182 28 ml 28ml
15879776 233 ml Hver
16355292 233 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15768289 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4336697
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne sekventeringsbuffer er optimeret til brug med BigDye™ Terminator v1.1 og v3.1 Cycle Sequencing Kits.
  • Optimeret til brug med BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kits
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Sekvenseringsbuffer
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Til brug med (udstyr) GeneAmp 9700, Veriti Termisk cyklus, 3500 genetisk analysator, 3730 xl DNA-analysator, 3130 xl genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3730 DNA-analysator
Til brug med (applikation) Standard sekvensering
Produktlinje BigDye
Produkttype Sekvenseringsbuffer
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske