Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1-cyklussekventeringssæt
Artikelnummer. 15889786 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
100 reaktioner
24 reaktioner
5.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15889786 5.000 reaktioner Hver
15869786 24 reaktioner Hver
15771836 100 reaktioner Hver
15879786 1.000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15889786 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4337452
 Begrænset vare
På lager
Denne BigDye™ Terminator v1.1-cyklussekventeringssæt er designet til specialapplikationer, der kræver optimal basecalling ved siden af primeren og til sekventering af korte PCR-produktskabeloner med moduler til hurtig elektroforesekørsel.
Dette BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit er designet til specialapplikationer, der kræver optimal basecalling ved siden af primeren, samt til sekventering af korte PCR-produktskabeloner med hurtige elektroforese-kørselsmoduler.
  • Forbedr kvaliteten af dine resultater til en lang række sekventeringsopgaver
  • Sekventér udfordrende skabeloner og sekvenser med større succes
  • Få længere aflæsninger af højere kvalitet med mere ensartede tophøjder og optimal signalbalance
  • Øg din produktivitet og reducer omkostningerne
Håndter svære sekvenser
Med BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit får du en robust, meget fleksibel kemi til en bred vifte af anvendelser, herunder de novo sekventering og omsekventering.
Få mere ensartede spidshøjder og forbedret nøjagtighed
Med BigDye Terminator v1.1-sættets overlegne kemi genererer du data med ensartede tophøjder og optimeret signalbalance – hvilket resulterer i længere, højere kvalitetslæsninger. Du får også mere præcise basistildelinger til detektering af heterozygoter og mutationer.
Integrer nemt i din arbejdsgang
BigDye™ Terminator v.1.1 sættets kemi kræver ingen ny software- eller instrumentkalibrering. Du kan nemt integrere begge sæt i din nuværende arbejdsgang med minimale ændringer i dine protokoller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder:
• 2 x 20 ml rør med BigDye™ Terminator v1.1-færdig reaktionsblanding
• 2 rør M13 (-21) Primer
• 2 rør pREF-BDT™ Kontrol DNA (200 ng/μ l)
• 1 x 28 ml rør med 5X sekventeringsbuffer (kan opbevares ved 4 °C).
Opbevar sættet ved -15 °C til -25 °C og undgå gentagne fryse-tø-cyklusser.
Format Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade
Til brug med (udstyr) SeqStudio™-genanalysator, SeqStudio™ Flex-serie-genanalysator, 3500/3500xL-genanalysator, 3730/3730xl-DNA-analysator Termiske cyklere: GeneAmp™ PCR-system 9700 Dual Series, Veriti™ hurtige 96-brønds og 384-brønds termiske cyklere
Til brug med (applikation) Standard sekvensering
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttype Sekvenseringsbuffer
Mængde 5.000 reaktioner
Teknik Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering
Skabelonkompatibilitet BAC DNA, Plasmid DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkeltstrenget DNA
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.