Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1-cyklussekventeringssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
This BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit is designed for specialty applications that require optimal basecalling adjacent to the primer and for sequencing short PCR product templates with rapid electrophoresis run modules.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Sequence challenging templates and sequences more successfully
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Denne BigDye™ Terminator v1.1-cyklussekventeringssæt er designet til specialapplikationer, der kræver optimal basecalling ved siden af primeren og til sekventering af korte PCR-produktskabeloner med moduler til hurtig elektroforesekørsel.
- Forbedr kvaliteten af dine resultater til en lang række sekventeringsopgaver
- Sekventér udfordrende skabeloner og sekvenser med større succes
- Få længere aflæsninger af højere kvalitet med mere ensartede tophøjder og optimal signalbalance
- Øg din produktivitet og reducer omkostningerne
Håndter svære sekvenser
Med BigDye Terminator v1.1-cyklussekventeringssæt får du en robust, yderst fleksibel kemi til en bred vifte af applikationer, herunder de novo sekventering og gensekvensering.
Få mere ensartede spidshøjder og forbedret nøjagtighed
Med BigDye Terminator v1.1-sættets overlegne kemi genererer du data med ensartede tophøjder og optimeret signalbalance – hvilket resulterer i længere reads af højere kvalitet. Du får også mere nøjagtige basetildelinger til heterozygote og mutationsdetektion.
Integrer nemt i din arbejdsgang
BigDye™ Terminator v.1.1-sættets kemi kræver ingen ny software eller ny kalibrering af instrumenter. Du kan nemt integrere begge kits i din nuværende arbejdsgang med minimale ændringer af dine protokoller.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder: • 10 rør af BigDye™ Terminator v1.1-færdig reaktionsblanding • M13 (-21) Primer • pREF-BDT™ Kontrol DNA (200 ng/μ L) • 12 ml rør med 5X sekventeringsbuffer (kan opbevares ved 4 °C) Tilstrækkelige reagenser til 1.000 reaktioner. Opbevar sættet ved -15 °C til -25 °C, og undgå gentagne fryse-tø-cyklusser. |
| Format | Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade |
| Til brug med (udstyr) | SeqStudio™-genanalysator, SeqStudio™ Flex-serie-genanalysator, 3500/3500xL-genanalysator, 3730/3730xl-DNA-analysator Termiske cyklere: GeneAmp™ PCR-system 9700 Dual Series, Veriti™ hurtige 96-brønds og 384-brønds termiske cyklere |
| Til brug med (applikation) | Standard sekvensering |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttype | Sekvenseringsbuffer |
| Mængde | 1.000 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering |
| Skabelonkompatibilitet | BAC DNA, Plasmid DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkeltstrenget DNA |