Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1-cyklussekventeringssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Dette BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit er designet til specialapplikationer, der kræver optimal basecalling ved siden af primeren, samt til sekventering af korte PCR-produktskabeloner med hurtige elektroforese-kørselsmoduler.
- Forbedr kvaliteten af dine resultater til en lang række sekventeringsopgaver
- Sekventér udfordrende skabeloner og sekvenser med større succes
- Få længere aflæsninger af højere kvalitet med mere ensartede tophøjder og optimal signalbalance
- Øg din produktivitet og reducer omkostningerne
Håndter svære sekvenser
Med BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit får du en robust, meget fleksibel kemi til en bred vifte af anvendelser, herunder de novo sekventering og omsekventering.
Få mere ensartede spidshøjder og forbedret nøjagtighed
Med BigDye Terminator v1.1-sættets overlegne kemi genererer du data med ensartede tophøjder og optimeret signalbalance – hvilket resulterer i længere, højere kvalitetslæsninger. Du får også mere præcise basistildelinger til detektering af heterozygoter og mutationer.
Integrer nemt i din arbejdsgang
BigDye™ Terminator v.1.1 sættets kemi kræver ingen ny software- eller instrumentkalibrering. Du kan nemt integrere begge sæt i din nuværende arbejdsgang med minimale ændringer i dine protokoller.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 800μ l rør med BigDye™ Terminator v1.1-færdig reaktionsblanding • 1 rør M13 (-21) Primer • 1 rør pREF-BDT™ Kontrol DNA (200 ng/μ l) • 1 ml rør med 5X sekventeringsbuffer (kan opbevares ved 4 °C) Opbevar kit ved -15 °C til -25 °C, og undgå gentagne fryse-optøningscyklusser. |
| Format | Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade |
| Til brug med (udstyr) | SeqStudio™-genanalysator, SeqStudio™ Flex-serie-genanalysator, 3500/3500xL-genanalysator, 3730/3730xl-DNA-analysator Termiske cyklere: GeneAmp™ PCR-system 9700 Dual Series, Veriti™ hurtige 96-brønds og 384-brønds termiske cyklere |
| Til brug med (applikation) | Standard sekvensering |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttype | Sekvenseringsbuffer |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering |
| Skabelonkompatibilitet | BAC DNA, Plasmid DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkeltstrenget DNA |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.