Få mere at vide
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v1.1, til 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15711826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15711826 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15711826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4336824
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dette sæt indeholder to standardrør, der bruges til at generere et spektrum, der kræves ved analyse BigDye Terminator v1.1 mærkede DNA-fragmenter på 31xx, 3500, SeqStudio™ , og SeqStudio Flex serie genetiske analysatorer.
This kit contains two tubes of standard used to generate a spectrum required when analyzing BigDye Terminator v1.1 labeled DNA fragments on the 31xx, 3500, SeqStudio, and SeqStudio Flex series genetic analyzers. Each tube contains a blend of four different colors of fluorescent dye-labeled DNA fragments suspended in 1X TE buffer.
Ordreinfo
1 sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Format Sæt
Til brug med (udstyr) 31xx Series Genetisk Analyzer, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex-serien genetiske analyser
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof ROX, TAMRA™ , Rhodamine 110, Rhodamine 6G
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttype Matrix Standard
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Våd is