Beskrivelse
The BDT/POP/Buffer Bundle includes a BigDye Terminator 3.1 Cycle Sequencing Kit, POP-7 Polymer, Anode Buffer Containers, and Cathode Buffer Containers for your 3500 or SeqStudio Flex genetic analyzer. All products are offered in a single, easy-to-order bundle to provide key reagents for Sanger sequencing workflows.
BDT/POP/Buffer-pakken inkluderer et BigDye Terminator 3.1 cyklussekventeringssæt, POP-7 polymer, anodebufferbeholdere og katodebufferbeholdere til din 3500 eller SeqStudio Flex genetiske analysator. Alle produkter tilbydes i en enkelt, letbestilbar pakke for at levere nøglereagenser til Sangers sekventeringsarbejdsgange.
BigDye Terminator v3.1 cyklussekventeringssæt
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit leverer præblandede reagenser til Sanger-sekventeringsreaktioner. Sættets robuste, meget fleksible kemi er ideel til de novo sekventering, omsekventering og finish med PCR-produkt, plasmid, fosmid og BAC skabeloner.
- Forbedr kvaliteten af dine resultater til en lang række sekventeringsopgaver
- Optimeret til lange aflæsningslængder
- Bedre egenskaber for farvestoffets mobilitet
- Forbedret præstation ved læsning gennem GT-rige regioner
- Få længere aflæsninger af højere kvalitet med mere ensartede tophøjder og optimal signalbalance
- Øg din produktivitet og reducer omkostningerne
POP-7 Polymer
POP-7 Polymer er en separationsmatrix for 3500 og SeqStudio Flex DNA-analysatorerne. Den er tilpasset til DNA-sekventering og fragmentanalyse.
- Let at bruge, —færdigformuleret og i en engangspose, hvilket ikke kun sparer tid, men også hjælper med at sikre pålidelighed og konsistens
- Inkluderer radiofrekvensidentifikation (RFID) label—, som er let at spore vigtig information såsom partinummer⁄, resterende prøver og udløbsdatoer (vist på softwaredashboard)
- Robust formulering—formuleret til sekventering og fragmentanalyse
- Genopfyldbare—gør det muligt at bruge kapillærer flere gange
Katodebufferbeholdere
Kathodebufferbeholderen (CBC) indeholder 1X løbende buffer til at understøtte alle elektroforeseapplikationer på 3500- og SeqStudio Flex-seriens genetiske analysatorer. Beholderen har to separate rum: Venstre rum fungerer som katodebuffer for elektroforese, og højre rummur giver mulighed for kapillærvask og udstødning af brugt polymeraffald mellem injektionerne. CBC'en fremstilles i en færdigbrugbar, engangsbeholder med et radiofrekvensidentifikationsmærke (RFID) indbygget i etiketten. Toppen af CBC'en varmeforsegles med en plastfilm, som bør fjernes før direkte montering på instrumentet. Hver pakke indeholder fire individuelle beholdere.
Anode buffer containere
Anode Buffer Container (ABC) indeholder 1X løbende buffer til at understøtte alle elektroforeseapplikationer på 3500- og SeqStudio Flex-seriens genetiske analysatorer. Den fremstilles i en færdig, engangsbeholder med et radiofrekvensidentifikationsmærke (RFID) indbygget i etiketten. Toppen af ABC'en varmeforsegles med en plastfilm, som skal fjernes før direkte installation på instrumentet. Hver pakke indeholder fire individuelle beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 1 x 800 μl (opbevar ved -15 °C til -25 °C) • M13 (-21) primer, 1 rør (-15 °C til -25 °C) • pGEM kontrol-DNA, 1 rør (-15 °C til -25 °C) • 5X sekventeringsbuffer, 1 x 12 ml (-15 °C til -25 °C, eller 2 °C til 8 °C) • POP-7 polymer, 96 reaktioner (2 °C til 8 °C) • katodebufferbeholder, 4 pakker (2 °C til 8 °C) • Anodebufferbeholder, 4 pakker (2 °C til 8 °C) |
| Kontroltype | Plasmid-DNA |
| Detektionsmetode | Fluorescerende farvestof |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Enzymatisk, magnetisk perle |
| Prøvetype | Renset DNA |
| Sekvenseringstype | Genom og DNA-sekventering |
| Enzym | Proprietær |
| Til brug med (udstyr) | 3500xL Genetisk Analysator, 3500 Genetisk Analysator |
| Til brug med (applikation) | Standard sekvensering |
| Vis mere |