Få mere at vide
Applied Biosystems™ BigDye™ Direkte cyklus-sekventeringssæt
Artikelnummer. p-7138581 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
16335342 1000 reaktioner -
15899856 1000 reaktioner 1000 reaktioner
16325342 100 reaktioner -
15889856 100 reaktioner 100 reaktioner
16345342 24 reaktioner -
15809866 24 reaktioner 24 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16335342 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4458688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Dette sæt indeholder BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer og Control DNA CEPH 1347-02, Dette kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 24 reaktioner
De BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, en del af BigDye™ produktfamilie, er et komplet sæt til dine PCR- og sekventeringsbehov.
  • En strømlinet, enkel procedure
  • Udførelse af alle sekventeringstrin i et enkelt reaktionsrør
  • Hurtig migration med fremragende opløsning startende ved 1. base efter den genspecifikke primersekvens
  • Betydelige tidsbesparelser i forhold til tidligere arbejdsgange
Ordreinfo
1 sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder BigDye™ Direkte PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer og kontrol DNA CEPH 1347-02. Opbevar alle komponenter ved -15 til -25 °C og beskyt mod lys. PCR Master Mix skal opbevares ved 4 °C efter første brug. Dette sæt indeholder tilstrækkelige reagenser til 1000 reaktioner.
Format Strimmel med 8 brønde, 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genetisk analysator, Veriti Thermal Cycler, 3130 Genetisk Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Til brug med (applikation) Sammenlignende sekventering (kimlinjemutationer - 30:70 Heterozygoter), sammenlignende sekvensering (kimlinjemutationer - 50:50), GC-rig sekventering (> 65 %), GT-rig eller vanskelig skabelonsekvensering, standardsekvensering, spaltelukning, homopolymer A eller T, AT-rig sekventering (> 65%), sammenlignende sekventering (kimlinjemutationer -10:90 heterozygoter)
Inkluderer BigDye™ Direkte cyklus sekventeringskit, 1000 rxns, 8-brønds Strips, 96-brønds plade, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Brug med 130xl genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500xl DNA 330x DNA, 330xl DNA, 330x DNA Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Termisk cykler
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Produktlinje BigDye
Produkttype Direkte cyklus-sekventeringssæt
Mængde 1.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Teknik Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering
Skabelonkompatibilitet BAC DNA, Cosmids, Lambda DNA, PCR Amplicons (10:90 Heterozygotes), Plasmid DNA (≤ 15Kb), Genomisk DNA (bakteriel), Fosmider, PCR-amplikoner (50:50 Heterozygoter), PCR-amplikoner (30:70 Heterozygoter)