Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIGCHAP |
| CAS | 86303-22-2 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C42H75N3O16 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | n,n'-bis 3-d-glucon-amidopropyl cholamide, n n-bis 3-d-gluconamido-propyl, bigchap n,n-bis 3-d-gluconamidopropyl-cholamide, 3a,5b,7a,12a-n,n-bis 3-d-gluconoylamino propyl-3,7,12-trihydroxycholan-24-amide |
| InChI nøgle | ZWEVPYNPHSPIFU-MNSMTYRASA-N |
| SMIL | CC(CCC(=O)N(CCCNC(=O)C(C(C(C(CO)O)O)O)O)CCCNC(=O)C(C(C(C(CO)O)O)O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-[3-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl]amino]propyl-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,12S) ,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentan |
| Molekylvægt (g/mol) | 878.067 |
| Vis mere |