Få mere at vide
IKA™ Magnetisk omrører for stor blæksprutte
Artikelnummer. 10734007 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
Stor blæksprutte hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10734007 Stor blæksprutte hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 10734007 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003672000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
En magnetomrører med glasoverflader og forskellige motiver, der giver enestående kemikalieresistens.
  • Digital hastighedsvisning, LED
  • Elektronisk styret motor for større kapacitet
  • Højere hastighedsområde fra 0 til 2.500 rpm
  • Maksimal omrøringsmængde på 1,5L
  • Fremragende kemikalieresistens på grund af glastop og syntetisk bund lavet af TPC-ET
  • Genanvendelige materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 2500 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Glas
Spænding 100 til 240 V
Watt 4 w
Højde (metrisk) 45 mm
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 115 x 115 mm
Bredde (metrisk) 185 mm
Strømstyrke 300 mA
Frekvens 50/60 Hz
Model- Stor blæksprutte hvid
Motortype Elektronisk styret
Hastighedskontrol Drejeknap
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Stor blæksprutte hvid magnetomrører
Vægt (metrisk) 0.7 kg