Få mere at vide
Boekel Scientific™ Stort SKUD III™ Hybridiseringsinkubator
Artikelnummer. 10213573
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
B x H: 40 x 45,7 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10213573 B x H: 40 x 45,7 cm
1 options
Artikelnummer. 10213573 Leverandør Boekel Scientific™ Leverandørnr. 2304022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39800.00 DKK
    34744.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 5055.58 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Temperaturområde: Omgivende +10 °C til 100 °C
  • Designet til at give hurtig opvarmning, temperaturstabilitet og effektiv blanding til alle typer hybridiserings- og inkubationsapplikationer
  • PID temperaturregulator til hurtig opvarmning og temperaturstabilitet
  • Tvunget luftkonvention
  • Indstillelig overtemperatur sikkerhedstermostat
  • Programmerbar digital timer op til 99 timer, 59 minutter
  • Leveres med standard karrusel
  • Karruselhastighed op til 60 rpm i intervaller på 1 rpm
  • Vendbar dør
  • Stabelbar
garanti
To års garanti
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10 til 100 °C
Type Hybridiseringsinkubator
Inkluderer Ti 35 x 300 mm eller ti 35 x 225 mm eller ti 35 x 150 mm standardkarruseller eller tyve 35 x 100 mm flasker
Hastighed 5 til 60 rpm (variabel)
garanti 2 år
Mål (D x B x H) Indvendig 24.8 x 33.7 x 24.1 cm
Dimensioner (L x B x H) B x H: 40 x 45,7 cm
Dybde (metrisk) interiør 44.5 cm
Spænding 230 V
Watt 320 w
Frekvens 50/60 Hz