Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Storcifret termo-hygrometer med alarm
Artikelnummer. 10105272
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +70 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10105272 -40 °C til +70 °C
1 options
Artikelnummer. 10105272 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 50000100
Kun null tilbage
Tekniske data
Fugtighedsområde 0 til 99 %
Opløsning 0.001
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Alarmtyper Lyd/Lys
Spænding 1.5 V