Få mere at vide
Traceable™ Stort cifret stopur med kalibrering
Artikelnummer. 13276920 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Tidsområde:
24 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
13276920 24 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 13276920 Leverandør Traceable™ Leverandørnr. 9446028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    244.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.30 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Jumbocifrene og den høje nøjagtighed af det sporbare storcifrede stopur med kalibrering gør det til det perfekte stopur til laboratoriet eller marken. Vis tid på dagen, dato og ugedag. ABS plastkassen er vand-, støv- og stødafvisende, med en praktisk clips og bøjle- og løkkefastgørelser gør det muligt at montere stopuret på forskellige overflader.
  • Nist sporbar
  • Let at læse jumbocifre
  • Høj nøjagtighed
  • Inkluderer tid på dagen alarm
  • Vand-, støv- og stødafvisende
  • Monteres på forskellige overflader på grund af dens praktiske clips og bøjle og løkke
  • Enkelt-handling, time-out, kumulativ-split og kontinuerlig timing-funktioner
  • Nakkesnor
Tekniske data
Tidsområde 24 timer
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed ±0,001 %
Opløsning 0,01 sek., 1 sek
Oversigt Stort cifret stopur
Materiale ABS-plast
Batteritype 1,5 V knapcelle
Display Dimensioner 5/8 tommer.
Inkluderer Nakkesnor
Certificeringer/compliance NIST Sporbart certifikat leveret, ISO/IEC 17025:2017(1750.01) Calibration Laboratory Accredited by A2LA