Få mere at vide
Bifonazole, Mikromol™
Beskrivelse
Bifonazol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifonazole |
| CAS | 60628-96-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bifonazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H18 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H |
| SMIL | c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4 |
| IUPAC navn | 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazol |
| Vis mere |