missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bifonazole EP Impurity D (as Chloride), Mikromol™
Beskrivelse
Bifonazole EP Impurity D (as Chloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride |
| CAS | 66600-13-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C41 H33 N2 . Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bifonazole Imp. D (EP), 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride, Bifonazole Imp. D (EP) as Chloride, Bifonazole Impurity D as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C41H33N2.ClH/c1-5-13-32(14-6-1)34-21-25-38(26-22-34)40(36-17-9-3-10-18-36)42-29-30-43(31-42)41(37-19-11-4-12-20-37)39-27-23-35(24-28-39)33-15-7-2-8-16-33;/h1-31,40-41H;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)[n+]4ccn(c4)C(c5ccccc5)c6ccc(cc6)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | 1,3-bis[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazol-1-ium;chloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?