Få mere at vide
Bifonazole EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Bifonazole EP Impurity A, Mikromol
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol |
| CAS | 7598-80-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bifonazole Imp. A (EP), (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| Show More |