Få mere at vide
Bifonazol, 99%
Beskrivelse
Bifonazol er et imidazol-antifungalisk middel og calmodulin-antagonist. Det forårsager en reduktion i glykolyse og ATP niveauer i B16-melanomceller. Bifonazol er en hæmmer af C14orf1. Bifonazol er et imidazol-baseret svampemiddel med bredspektret aktivitet mod mange svampe, skimmelsvampe, gær og nogle gram-positive bakterier. Bifonazol hæmmer ergosterol biosyntetisk protein 28 og cytochrom P450 2B4.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Bifonazol er et imidazol-antifungalisk middel og calmodulin-antagonist. Det forårsager en reduktion i glykolyse og ATP niveauer i B16-melanomceller. Bifonazol er en hæmmer af C14orf1. Bifonazol er et imidazol-baseret svampemiddel med bredspektret aktivitet mod mange svampe, skimmelsvampe, gær og nogle gram-positive bakterier. Bifonazol hæmmer ergosterol biosyntetisk protein 28 og cytochrom P450 2B4.
Opløselighed
Opløselig i DMSO
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifonazole |
| Type | Bifonazol |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 142 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,1213 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO |
| Formel vægt | 310.39 |
| Procent renhed | 99% |