Få mere at vide
Bifenthrin, TRC
Artikelnummer. 30339275
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30339275 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30339275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB383000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bifenthrin
CAS 82657-04-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H22 Cl F3 O2
Mængde 100 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester, [1α,3α(Z)]-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester, (1R,3R)-rel- (9CI), (±)-Bifenthrin, AGST 02002, Bifenthrin, Bifenthrine, Bifenture, Biflex, Biflex FT, Biphenate, Biphenthrin, Biphentrin, Bixan, Bixan MG, Brigade, Brigade 10WP, Brigata Flo, Capture, Capture (pesticide), Capture 2EC, Capture LFR, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester, [1α,3α(Z)]-, DeterMite, Discipline, Empower, FMC 54800, Fanfare, Gyro, Kiros EV, Onyx, Onyx (insecticide), Seizer, Semafor, Silencer, Sniper, Sniper (pyrethroid insecticide), Talstar, Talstar EZ, Talstar F, Talstar Pro, TalstarOne, rac-Bifenthrin
InChI formel InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12-/t18-,20-/m1/s1
SMIL Cc1c(COC(=O)[C@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C2(C)C)cccc1c3ccccc3
IUPAC navn (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 422.87
Formel vægt 422.126
Procent renhed >95