Få mere at vide
Bifenox, TRC
Artikelnummer. 30328884
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30328884 1 g
1 options
Artikelnummer. 30328884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3829001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bifenox
CAS 42576-02-3
Molekylær formel C14 H9 Cl2 N O5
Mængde 1 g
Synonym 2,4-Dichlorophenyl 3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl 3'-carbomethoxy-4'-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl-3'-methoxycarbonyl-4'-nitrophenyl ether, 3-Carbomethoxy-2',4'-dichloro-4-nitrodiphenyl ether, Bifenox, Biphenox, Fox, Jiazhichucaomi, MC 4379, MC 79, Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate, Modown, Modown 4F, Weeral
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO5/c1-21-14(18)10-7-9(3-4-12(10)17(19)20)22-13-5-2-8(15)6-11(13)16/h2-7H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 342.13
Formel vægt 340.9858