Få mere at vide
Bifendate Dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifendate Dicarboxylic Acid |
| CAS | 105868-34-6 |
| Molekylær formel | C18H14O10 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7,7'-Dimethoxy-[4,4'-Bi-1,3-benzodioxole]-5,5'-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O10/c1-23-9-3-7(17(19)20)11(15-13(9)25-5-27-15)12-8(18(21)22)4-10(24-2)14-16(12)28-6-26-14/h3-4H,5-6H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMIL | COc1cc(C(=O)O)c(c2OCOc12)c3c4OCOc4c(OC)cc3C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(5-carboxy-7-methoxy-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.3 |
| Formel vægt | 390.0587 |