Få mere at vide
Bifenazate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifenazate |
| Analyt- eller komponentnavne | Bifenazate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 300.1474 |
| Procent renhed | >95% |