Få mere at vide
Bifenazate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099220
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 16491616
Brand: Medchem Express HY119687500mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bifenazate
CAS 149877-41-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N2O3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMIL COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Formel vægt 300.35
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.