Få mere at vide
Bifenazate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16485676 100 mg 100mg
16491616 500 mg -
16431219 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY119687
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bifenazate
CAS 149877-41-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMIL COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Formel vægt 300.35
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation